Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND
Fornecedor: Brand
31754
612-0851EA 0 EUR
612-0851
Cilindros de medição, formato alto, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND
Provetas Provetas graduadas
Vidro borossilicato 3.3, forma alta, classe B.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base hexagonal, com bico
  • Marcas pequenas de graduação, marcas e inscrições de esmalte branco de elevado contraste
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788.