Print…
Provetas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3662-0010 3662-0025 3662-0050 3662-0100 3662-0250 3662-0500 3662-1000 3662-2000 3662-4000
612-4020EA 14.9 EUR
612-4020 612-4021 612-4022 612-4023 612-4024 612-4025 612-4026 612-4027 612-4028
Provetas, Nalgene®
Provetas Provetas graduadas
De PPCO translúcido, forma alta, classe B.
  • A base hexagonal azul, de grandes dimensões, contribui para a estabilidade
  • Bico grande, graduações moldadas a azul
  • Podem ser esterilizadas por produtos químicos sem que a sua exactidão seja afectada, o mesmo não acontecendo com a autoclavagem, que a irá afectar
ISO 6706, CFR21
Certificações: ISO 6706, CFR21