Print…
Provetas graduadas, formato alto, classe A, vidro borossilicato, BLAUBRAND® ETERNA
Fornecedor: Brand
32762 32764 32705 32708 32720 32728 32738 32748 32754 2.32762
612-5037EA 97.9 EUR
612-5037 612-9268 612-5030 612-5031 612-5032 612-5033 612-5034 612-5035 612-5036 612-4898
Provetas graduadas, formato alto, classe A, vidro borossilicato, BLAUBRAND® ETERNA
Provetas Provetas graduadas
Vidro borossilicato 3.3, forma alta, classe A, certificado de conformidade.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Marcas em toda a volta nas graduações maiores, marcas e inscrições em âmbar ETERNA
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.