Print…
Provetas, Schellbach
Fornecedor: HIRSCHMANN
2220154 2220160 2220170 2220175 2220180 2220186 2220190 2220193 2220194
612-3046EA 16.6 EUR
612-3046 612-3047 612-3048 612-3049 612-3050 612-3051 612-3052 612-3053 612-3054
Provetas, Schellbach
Provetas Provetas graduadas
De vidro borosilicato DURAN®, forma alta, classe A.
  • Calibradas para conter "In", de conformidade certificada e com data do lote inscrita (www.hirschmannlab.de)
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Marcas em toda a volta nas graduações maiores, graduações a azul
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788