Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe A, vidro borossilicato
Fornecedor: HIRSCHMANN
2240194 2240154 2240160 2240170 2240175 2240180 2240186 2240190 2240193
612-3072EA 110 EUR
612-3072 612-1517 612-1518 612-1519 612-1520 612-1521 612-1522 612-1523 612-1524
Cilindros de medição, formato alto, classe A, vidro borossilicato
Provetas Provetas graduadas
De vidro DURAN®, forma alta, classe A.
  • Calibradas para conter "In", de conformidade certificada e com data do lote inscrita (www.hirschmannlab.de)
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Graduações a azul com marcações a toda a volta nas graduações maiores
DIN EN ISO 4788