Print…
Provetas graduadas
Fornecedor: VITLAB
640941 641941 642941 643941 645941 64491 64291 644941 64591 64391 64091 64191
612-2400EA 3 EUR
612-2400 612-2414 612-2416 612-2418 612-2423 612-2419 612-2415 612-2420 612-2422 612-2417 612-3748 612-3749
Provetas graduadas
Provetas Provetas graduadas
De SAN ou PP, translúcido, curtas, classe B.
  • Com bico, base redonda e escala moldada
  • Os modelos de SAN não são autoclaváveis
  • Os modelos de PP são autoclaváveis