Print…
Provetas
Fornecedor: HIRSCHMANN
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 8.3 EUR
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Provetas
Provetas Provetas graduadas
DURAN®, vidro borosilicato, forma alta, classe B.
  • Calibradas para conter "In"
  • Base de HDPE removível e anel de protecção, com bico
  • Linhas curtas, graduações a azul
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788