Print…
Provetas
Fornecedor: HIRSCHMANN
2200154 2200160 2200170 2200175 2200180 2200186 2200190 2200193 2200194 2200197
612-3027EA 11.9 EUR
612-3027 612-3028 612-3029 612-3030 612-3031 612-3032 612-3033 612-3034 612-3035 612-3036
Provetas
Provetas Provetas graduadas
DURAN®, vidro borosilicato, forma alta, classe B.
  • Calibradas para conter "In"
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Graduações a âmbar
* A par da norma DIN.
Certificações: DIN EN ISO 4788