Print…
Provetas graduadas para mistura, formato alto, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND ETERNA
Fornecedor: Brand
33962 33908 33920 33928 33938 33948 33954
612-5044EA 130 EUR
612-5044 612-5038 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042 612-5043
Provetas graduadas para mistura, formato alto, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND ETERNA
Provetas Provetas graduadas
Vidro borossilicato 3.3, classe B.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base de vidro hexagonal, rolha de PP (excepto para a 612-5043 e 612-5044, com rolha octogonal de PE)
  • Linhas das graduações de cor âmbar ETERNA
* Altura sem rolha.
Certificações: DIN EN ISO 4788