Print…
Provetas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3663-0010 3663-0025 3663-0050 3663-0100 3663-0250 3663-0500 3663-1000 3663-2000 3663-4000
612-4010EA 15.6 EUR
612-4010 612-4011 612-4012 612-4013 612-4014 612-4015 612-4016 612-4017 612-4018
Provetas, Nalgene®
Provetas Provetas graduadas
De PMP transparente, forma alta, autoclaváveis, classe B.
  • Calibradas para conter e dispensar a 20 °C, hidrofóbicas - sem menisco que confunda as leituras
  • Graduações moldadas e base hexagonal de PP azul, estáveis, com um bico grande, praticamente inquebráveis
  • Embora sejam autoclaváveis, a autoclavagem pode afectar a sua exactidão
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certificações: ASTM Classe B E1272 e ISO 6706