Print…
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Fornecedor: VWR Collection
612-4401EA 77.6 EUR
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Provetas Provetas graduadas
PP, translúcido, forma alta, classe B.
  • Com graduações moldadas a toda a volta, impressas em relevo, em cor azul
  • Base hexagonal grande para melhor estabilidade
  • Bico antigotejamento
  • Autoclaváveis a 121 °C durante 20 min
As propriedades de impermeabilização significam que não há perda de líquido. A quantidade de líquido medido é a mesma que é dispensada.
DIN 12681, ISO 6706
Certificações: DIN 12681, ISO 6706