Print…
Filtros de disco contra partículas da série 2000 para máscaras das séries 6000/7000/7500
Fornecedor: 3M
2125 2128 2135 2138 2128UK
111-0069EA 109 EUR
111-0069 111-0070 111-0055 111-0056 111-2181
Filtros de disco contra partículas da série 2000 para máscaras das séries 6000/7000/7500
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Filtros para máscaras
Esses filtros de máscara são leves, confortáveis e fornecem proteção confiável contra partículas. Ao usar com as máscaras da série 3M™ 6000, é necessário um adaptador 3M™ 502.
  • Resistência respiratória baixa
  • Permitir um campo de visão muito amplo
  • O sistema de encaixe em baioneta garante um travamento preciso e seguro
EN 143
Certificações: EN 143