Print…
Gas, vapour and particle filters for half and full face masks
Fornecedor: Honeywell Safety
1785010 1781000 1784000 1784140 1783040
111-3589EA 23.2 EUR
111-3589 111-3587 111-3588 111-0136 111-0253
Gas, vapour and particle filters for half and full face masks
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Filtros para máscaras
Filtros de gás com encaixe de baioneta para uso com meias máscaras.
  • Fáceis de substituir
  • Baixa resistência respiratória
A: Organic vapours with boiling points over 65 °C
AX: Organic vapours with boiling points under 65 °C
B: Inorganic gases and vapours, e.g. chlorine, hydrogen cyanide, hydrogen sulphide
E: Acidic gases, e.g. sulphur dioxide, hydrogen chloride
K: Ammonia
Certificações: EN 14387, EN143
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable