Print…
VWR® FFP2, Semimáscaras respiratórias, descartável
Fornecedor: VWR Collection
113-0645EA 44.3 EUR
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Semimáscaras respiratórias, descartável
Máscaras respiratórias Máscaras Descartáveis Máscaras respiratórias para partículas
Estas máscaras garantem protecção contra partículas, pós e aerossóis, de baixa a média toxicidade. Para utilizar contra aerossóis sólidos e líquidos não tóxicos ou de baixa toxicidade.
  • Válvula expiratória equipada com o sistema exclusivo de abertura/fecho tipo "borboleta"
  • Extraleves
  • Isentas de látex e de PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certificações: EN 149:2001+A1:2009
Atenção: *Tamanho único