Print…
Full face masks, 6000, 3M
Fornecedor: 3M
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 180 EUR
113-0244 111-0206 111-0207
Full face masks, 6000, 3M
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Máscaras faciais completas
Máscaras faciais completas leves para o máximo conforto. Incluem um material macio e hipoalergénico e uma válvula expiratória central.
  • Utilizam filtros de baioneta, série 6000/2000
  • A lente ampla, com revestimento resistente a riscos, proporciona uma excelente visibilidade e visão panorâmica
  • A válvula expiratória Cool Flow® foi concebida de forma a facilitar a respiração e a reduzir a acumulação de calor e humidade na peça facial
  • Máscara respiratória de pouca manutenção: pode ser desmontada, limpa e reutilizada várias vezes
  • Não são necessárias peças de substituição, exceto filtros e cartuchos
Peso: 400 g
EN 136
Weight: 400 g
Certificações: EN 136
Informações de encomenda: Supplied without filters, which are sold separately.