Print…
Semimáscaras, séries 6000 e 7000
Fornecedor: 3M
6100S 6200M 6300L 7501 7502 7503 6212M 6223M 7523M
111-0061EA 27.2 EUR
111-0061 111-0062 111-0063 111-0065 111-0066 111-0067 111-0465 111-0466 111-2197
Semimáscaras, séries 6000 e 7000
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Semi máscaras respiratórias
Reutilizáveis, leves e confortáveis de usar. Incluem uma peça facial em material macio e hipoalergénico e uma válvula expiratória central.
  • Utilizam filtros de baioneta, série 6000/2000
  • A máscara respiratória requer pouca manutenção, podendo ser desmontada, limpa e reutilizada várias vezes
  • Não são necessárias peças de substituição, exceto filtros e cartuchos
EN 140
Certificações: EN 140
Informações de encomenda: Supplied without filters, which are sold separately (except 111-0465, 111-0466).