Print…
Semimáscaras, Valuair
Fornecedor: Honeywell Safety
1001575 1001573 1001574 1001576
111-3525EA 45.2 EUR
111-3525 111-3520 111-3524 111-1348
Semimáscaras, Valuair
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Semi máscaras respiratórias
Meias-máscaras reutilizáveis.
Economy: Semimáscaras isentas de silicone, com uma textura que alia o conforto a uma impermeabilidade excepcional, para protecção facial.
Premier: Viseira de silicone flexível, para uma boa flexibilidade, conforto e resistência. Com orifício de evacuação da transpiração, para evitar irritações cutâneas mecanismo de fecho simplificado.
  • Sistema de filtros duplos
  • Ajuste fácil e seguro, graças ao mecanismo 'click-fit'
Ligação do filtro: baioneta dupla
Economy: 109 g; Premier: 140 g
Ligação do filtro: baioneta dupla
Peso: 109 g (tamanho M)
Certificações: EN 140
Informações de encomenda: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).