Print…
Semimáscaras com filtração de partículas, descartável, FFP1/FFP2/FFP3, série 4000
Fornecedor: Honeywell Safety
1005605 1005608 1005611 1005614 1005630
111-1273EA 31.8 EUR
111-1273 111-1274 111-1277 111-1278 111-1279
Semimáscaras com filtração de partículas, descartável, FFP1/FFP2/FFP3, série 4000
Máscaras respiratórias Máscaras Descartáveis Máscaras respiratórias para partículas
Respiradores dobráveis embalados individualmente com os recursos exclusivos da série Willson 5000: vedação ultramacia, nova válvula de exalação, látex, PVC, materiais sem silicone.
  • Cinco modelos fornecidos em saquetas individuais, com instruções impressas
  • Podem ser comodamente guardadas num bolso
  • Com mecanismo de dobragem e suporte, que evita a entrada de contaminantes quando as máscaras não estão a ser utilizadas
  • Peça para queixo especialmente concebida para permitir o movimento normal durante a fala
EN149:2001
Certificações: EN 149:2001