Print…
VWR®, Acessórios para elevadores para laboratório
Fornecedor: VWR Collection
245-0014EA 286 EUR
245-0014 245-0015 245-0016 245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021
VWR®, Acessórios para elevadores para laboratório
Elevadores para laboratório
Hastes de extensão: Alumínio anodizado, cinzento/preto. Aumenta a área da superfície de trabalho.
Placas de suporte: Alumínio anodizado, cinzento/preto. Para fixar a hastes de suporte.
Varetas verticais: Alumínio anodizado, amarelo. Só podem ser usadas em conjunto com as 2 hastes 245-0017, de 650 mm de comprimento e 12 mm de diâmetro.
Dispositivo de fixação vertical: Alumínio anodizado. Para fixar suportes de laboratório a varetas verticais, etc.
Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.