Print…
Fita para rotular
Fornecedor: PRECISION DYNAMICS TIMEM
RB-501 RB-5112
817-1661EA 24 EUR
817-1661 817-1662
Fita para rotular
Rótulos
Para o uso laboratorial em geral, sem dispensador.
  • Auto-adesiva
  • Fácil de remover sem deixar resíduos
  • Em formato de etiquetas, branco com risca vermelha