Print…
Recipiente com tampa de encaixe rápido, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
7142-0015 7142-0020
216-4429EA 98.5 EUR
216-4429 216-4430
Recipiente com tampa de encaixe rápido, Nalgene®
Barris, barris, tambores
HDPE, translúcido.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor de −100 a +120 °C
  • Pegas práticas, empilháveis
Para armazenar e transportar materiais sólidos e líquidos, amostras e material de laboratório em geral. Com vedação estanque. Aprovados pela National Sanitation Foundation (NSF) para o armazenamento e transporte de alimentos e bebidas.