Print…
Elétrodos seletivos de iões combinados, série 800
Fornecedor: WTW
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 1420 EUR
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Elétrodos seletivos de iões combinados, série 800
Eléctrodos Eléctrodos ISE
Estes elétrodos seletivos de iões de alta qualidade, robustos e fáceis de usar são ideais para aplicações no terreno.
  • Combined with built-in reference electrodes which make them particularly suitable for measurement of small volume samples
Informações de encomenda: A ser complementado com eletrólito, ISA e soluções padrão (solução padrão para CN800 a ser recém-preparada).