Print…
Eléctrodos selectivos de iões
Fornecedor: Mettler - Toledo
51340500 51340900 51340800 51340600 51340700 51340400 51340300
662-2800EA 1140 EUR
662-2800 662-2804 662-2807 662-2805 662-2806 662-2801 662-2802
Eléctrodos selectivos de iões
Eléctrodos Eléctrodos ISE
Semicélulas selectivas de iões e eléctrodos sensíveis a gases, permitindo determinar rápida e facilmente a concentração e a actividade de diversos iões e gases dissolvidos.
  • Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
  • Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Informações de encomenda: Kits de membrana disponíveis em separado.