Print…
VWR®, Hidrómetros, M50
Fornecedor: VWR Collection
614-0311EA 30 EUR
614-0311 614-0312 614-0313 614-0314 614-0315 614-0316 614-0317 614-0318
VWR®, Hidrómetros, M50
Hidrómetros
Hidrômetros com gravidade específica.
  • Conform to ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Division 0.001 g/ml
Length: 270 mm
Certificações: ISO 649. BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Embalagem: In a strong transparent plastic case.