Print…
Triturador de tecido, tipo Potter-Elvehjem
Fornecedor: DWK Life Sciences
358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 328 EUR
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Triturador de tecido, tipo Potter-Elvehjem
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
Almofariz de vidro borossilicato, pilão de PTFE com vareta de aço inoxidável. Fabricado com precisão, com peças totalmente intercambiáveis. Para uso na preparação de homogenados de tecidos, etc. Pilão de PTFE para tecidos moles, como cérebro ou fígado.
  • O espaço livre entre o pilão e o tubo é de 0,1 a 0,15 mm
  • Pode ser autoclavado
A vareta de aço inoxidável de 6,3 mm de diâmetro pode ser usada com o agitador suspenso (contudo, recomendamos vivamente a utilização de trituradores de tecido com revestimento de segurança, para maior segurança do utilizador).
Stainless steel rod Ø 6.3 mm can be used with overhead stirrer (however, we strongly recommend using a safety coated tissue grinders  for added user safety)
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards)
Certificações: De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).