Print…
Triturador de tecidos de tipo Dounce
Fornecedor: DWK Life Sciences
357574 357576
432-5006EA 967 EUR
432-5006 432-5007
Triturador de tecidos de tipo Dounce
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
Os trituradores de tecidos Dounce de aço inoxidável Wheaton Dura-Grind®, mais resistentes, constituem uma boa alternativa aos trituradores de tecido Dounce de vidro. A acção suave do pilão exige menos esforço que os trituradores de tecidos de vidro. Fabricados em aço inoxidável No. 316, com uma tolerância de 0,0124 mm.
  • O almofariz tem o fundo plano, para se manter em posição vertical
  • O almofariz, e o pilão, são fornecidos como conjunto
  • Não autoclaváveis
Peso: 0,9 kg