Print…
Triturador de tecidos, tipo Potter-Elvehjem
Fornecedor: DWK Life Sciences
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 337 EUR
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Triturador de tecidos, tipo Potter-Elvehjem
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
Almofariz de vidro borossilicato, pilão de PTFE com vareta de aço inoxidável. O pilão de PTFE serrilhado dispersa eficazmente os tecidos no cilindro do almofariz. Fabricado com precisão, com peças totalmente intercambiáveis.
  • O espaço livre entre o pilão e o tubo é de 0,1 a 0,15 mm
  • Vareta de aço inoxidável com 6,3 mm de diâmetro
  • Pode ser autoclavada
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificações: De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).