Print…
Trituradores de tecido, cónicos
Fornecedor: DWK Life Sciences
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 162 EUR
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Trituradores de tecido, cónicos
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
Almofariz de vidro borossilicato, pilão de PTFE com vareta de aço inoxidável. Homogeneizador manual com superfície cónica, que permite a redução do tamanho inicial, seguida de passagem pela secção cilíndrica até à fase de homogeneização final. Têm uma eficiência de moagem maior e requerem menos tempo do que os modelos Tenbroeck e Potter-Elvehjem. Para tecidos moles, como é o caso do cérebro.
  • O espaço livre entre o pilão e o tubo é de 0,1 a 0,15 mm.
A vareta de aço inoxidável de 6,3 mm de diâmetro é suficientemente comprida para encaixar na bucha de aperto dos agitadores suspensos.
Certificações: De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).