Print…
Trituradores de tecido, cónicos
Fornecedor: DWK Life Sciences
358103 358107 358111 358115 358110 358106 358102 358109 358113 358105 358101 358114
432-1285EA 183 EUR
432-1285 432-1286 432-1287 432-1288 432-5053 432-5051 432-5049 432-5052 432-5054 432-5050 432-5048 432-5055
Trituradores de tecido, cónicos
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
De vidro borossilicato. Homogeneizador manual com superfície cónica, que permite a redução do tamanho inicial e a passagem subsequente pela secção cilíndrica até à fase de homogeneização final. Tem uma eficiência de moagem maior e requer menos tempo do que os modelos Tenbroeck e Potter-Elvehjem. Para tecidos do coração e dos pulmões, bem como para tecidos vegetais e da pele.
  • O espaço livre entre o pilão e o tubo é de 0,1 a 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificações: De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).