Print…
Microtrituradores
Fornecedor: DWK Life Sciences
357844 357848
432-1280EA 200 EUR
432-1280 432-1281
Microtrituradores
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
Todos de vidro borossilicato. Concebidos para uma operação manual delicada. Semelhantes ao tipo Potter-Elvehjem, todo de vidro, mas em tamanho reduzido, para um trabalho extremamente preciso.
  • Reservatório e bico de transferência do conteúdo integrados no design
  • O espaço livre entre o pilão e o tubo é de 0,1 a 0,15 mm
De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).
Certificações: De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).