Print…
Triturador de tecido de tipo Tenbroeck
Fornecedor: DWK Life Sciences
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 308 EUR
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Triturador de tecido de tipo Tenbroeck
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
Todos de vidro borossilicato. Trituradores de tecido com pilões de precisão intercambiáveis, e tubos para tecidos como fígado, intestinos e coração.
  • A pega oca permite o enchimento com gelo
  • Reservatório amplo e bico de transferência do conteúdo
  • O espaço livre entre o pilão e o tubo é de 0,1 a 0,15 mm
De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).
Certificações: De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).