Print…
Trituradores de tecido, Dounce
Fornecedor: DWK Life Sciences
357546 357538 357542 357544
432-1273EA 534 EUR
432-1273 432-1270 432-1271 432-1272
Trituradores de tecido, Dounce
Homogeneizadores Trituradores de Tecidos
Vidro de borossilicato. Projetado para reter uma alta porcentagem de núcleos celulares e mitocôndrias em tecidos moles. Em operação, a bola do pilão é envolta em líquido que evita o acúmulo de calor. O atrito é reduzido e o acúmulo de calor é reduzido.
  • O almofariz dispõe de um reservatório amplo e de um bico de transferência do conteúdo
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificações: De vidro borossilicato Wheaton 33, com baixo teor de extraíveis (em conformidade com as normas ASTM tipo I Classe A e USP tipo I).
Fornecimento: cada almofariz é fornecido com um pilão "largo" (0,114 mm ±0,025 mm), e um pilão "justo" (0,05 mm ±0,025 mm).