Print…
Anéis de inclusão
Fornecedor: Simport Scientific
M460 M460-3 M460-4 M460-5 M460-6
720-0815EA 135 EUR
720-0815 720-0816 720-0817 720-0818 720-0819
Anéis de inclusão
Cassetes histológicas Anéis de Inclusão
PS. Esses anéis de incorporação são adequados para segurar e identificar blocos de amostra de tecido e se encaixam bem em adaptadores de mandril de micrótomo.
  • A área para escrever do anel é identificada com um número e colocada no topo do bloco de amostras
  • Verte-se parafina no molde da base para gravar o anel no bloco de tecidos
  • O anel de inclusão mantém, em segurança, a amostra de tecido no mandril para micrótomos para efeitos de seccionamento. De seguida, identifica a amostra em armazenamento.