Print…
Gavetas de arrumação modulares
Fornecedor: Simport Scientific
M495-6 M495-6C
720-0280EA 152 EUR
720-0280 720-0281
Gavetas de arrumação modulares
Caixas Caixas de arrumação
Gavetas de arrumação da PS. Armazenamento permanente de até 165 anéis de inclusão ou 250 cassetes por gaveta.
  • Arestas encaixáveis para empilhamento
  • Rótulos identificativos incluídos