Print…
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Histosette® II, M486
Fornecedor: Simport Scientific
M486-11 M486-2 M486-3 M486-4 M486-5 M486-6 M486-9 M486-12 M486-7 M486-8 M486-10
720-0234EA 156 EUR
720-0234 720-0236 720-0237 720-0238 720-0239 720-0240 720-0243 720-0235 720-0241 720-0242 720-1500
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Histosette® II, M486
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero de acetil. Concebidas para armazenar amostras de biopsia. As tampas foram removidas das cassetes e embaladas em separado na caixa.
  • Dado que as tampas já foram removidas, adequam-se aos instrumentos de etiquetagem de cassetes.