Print…
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Histosette® I, M491
Fornecedor: Simport Scientific
M491-2 M491-3 M491-4 M491-5 M491-6 M491-9 M491-10 M491-11 M491-12 M491-7 M491-8
720-0898EA 197 EUR
720-0898 720-0899 720-0900 720-0901 720-0902 720-0905 720-0895 720-0896 720-0897 720-0903 720-0904
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Histosette® I, M491
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero de acetil.
  • Resistentes a todos os solventes histológicos mais usuais
  • Aberturas quadradas (1 mm) para maximizar a troca de fluidos e assegurar uma drenagem adequada
  • Tampa integrada
  • Área anterior de impressão num ângulo de 30° não adequadas para impressoras