Print…
Cassetes de inclusão/processamento de tecidos, Histosette® II, M492
Fornecedor: Simport Scientific
M492-2 M492-4 M492-5 M492-6 M492-10 M492-11 M492-12 M492-3 M492-8 M492-9 M492-7
720-0909EA 282 EUR
720-0909 720-0911 720-0912 720-0913 720-0906 720-0907 720-0908 720-0910 720-0914 720-0915 720-1528
Cassetes de inclusão/processamento de tecidos, Histosette® II, M492
Cassetes histológicas Cassetes de Processamento de Tecidos
Polímero acetal.
  • Resistentes à acção química dos solventes histológicos
  • As ranhuras de fluxo contínuo maximizam a troca de fluidos
  • Tampa integrada
  • Campo para inscrição anterior, num ângulo de 45°, para permitir o uso com os principais instrumentos de etiquetagem de cassetes