Print…
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Histosette® II, M493
Fornecedor: Simport Scientific
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 286 EUR
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Histosette® II, M493
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero acetal.
  • Sem necessidade de utilização de esponjas para biopsia
  • Resistentes às soluções histológicas mais usuais
  • Tampa integrada
  • Ângulo de 45° da área anterior de impressão, adequado para alguns sistemas de rotulagem