Print…
Processamento de tecidos/cassetes de inclusão, Histosette® I, M498
Fornecedor: Simport Scientific
M498-2 M498-4 M498-7 M498-12 M498-10 M498-11 M498-3 M498-5 M498-6 M498-8 M498-9
720-0932EA 182 EUR
720-0932 720-0934 720-0937 720-1534 720-0930 720-0931 720-0933 720-0935 720-0936 720-0938 720-0939
Processamento de tecidos/cassetes de inclusão, Histosette® I, M498
Cassetes histológicas Cassetes de Processamento de Tecidos
Polímero acetal.
  • Resistentes a solventes histológicos
  • O fluxo entre as ranhuras maximiza a troca de fluidos e assegura uma drenagem adequada
  • Tampa integrada
  • Área de escrita com um ângulo de 45°, podem ser utilizadas com alguns instrumentos automáticos de etiquetagem de cassetes