Print…
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Microsette™ I M502
Fornecedor: Simport Scientific
M502-12 M502-16 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 418 EUR
720-0309 720-1543 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Microsette™ I M502
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero acetal.
  • Não são necessárias quaisquer esponjas para biopsia
  • Compartimento grande com 25×30 mm
  • 2000 orifícios (de 0,26 mm de diâmetro), indicados para biopsias com agulha
  • Tampa integrada
  • Ângulo de 45° da área anterior de impressão, adequado para alguns sistemas de etiquetagem