Print…
Processamento de biopsias/cassetes de inclusão, Histosette ® I M499
Fornecedor: Simport Scientific
M499-6 M499-12 M499-10 M499-11 M499-2 M499-3 M499-4 M499-5 M499-7 M499-8 M499-9
720-0946EA 197 EUR
720-0946 720-1538 720-0940 720-0941 720-0942 720-0943 720-0944 720-0945 720-1542 720-0947 720-0948
Processamento de biopsias/cassetes de inclusão, Histosette ® I M499
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
De polímero acetal. Cassetes descartáveis, semelhantes às da série M498, mas especialmente concebidas para amostras de biopsia durante o processo de inclusão.
  • Não são necessárias quaisquer esponjas para biopsia
  • Aberturas quadradas (1 mm), para maximizar a troca de fluidos e assegurar a devida drenagem
  • Tampa integrada
  • Área de escrita com um ângulo de 45°, podem ser utilizadas com alguns instrumentos automáticos de etiquetagem de cassetes