Print…
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Micromesh™ M508
Fornecedor: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 413 EUR
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Micromesh™ M508
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero acetal.
  • Não são necessárias quaisquer esponjas para biopsia
  • As cassetes têm 4 compartimentos quadrados com 13 mm cada
  • A tampa e a base têm cerca de 1676 aberturas quadradas para maximizar a troca de fluidos
  • Tampa integrada
  • Ângulo de 45° da área anterior de impressão, adequado para alguns sistemas de etiquetagem