Print…
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Microsette™ M503
Fornecedor: Simport Scientific
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 418 EUR
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Microsette™ M503
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Polímero acetal.
  • Não são necessárias quaisquer esponjas para biopsia
  • Seis compartimentos, cada um com 7×12 mm, numerados de 1 a 6
  • 2000 aberturas quadradas (cada uma com 0,26 mm) para maximizar a troca de fluidos
  • Tampa integrada
  • Ângulo de 45° da área anterior de impressão, adequado para alguns sistemas de etiquetagem