Print…
Tubagem de gás de segurança
Fornecedor: DEUTSCH NEUMANN
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 76 EUR
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Tubagem de gás de segurança
Tubagem Tubulação de transferência
De borracha vermelha, armadura em arame de aço inoxidável em espiral.
  • Flexível e resistente à deformação
  • Resistente a corte, rasgo e à temperatura
  • De acordo com a norma DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Certificações: DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N