Print…
Óculos, V-Maxx®
Fornecedor: Honeywell Safety
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 13.2 EUR
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Óculos, V-Maxx®
Óculos /Goggles
Óculos de design desportivo, com correia elástica.
  • Campo de visão a 180°, para uma visão periférica sem distorção
  • Fixadores de correia rotativos, para facilitar a utilização com capacetes
  • Ventilação indirecta compatível com testes de resistência a salpicos
Podem ser usados sobre óculos normais e algumas máscaras respiratórias.
Peso: 93 g.
Certificações: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9