Print…
Óculos de proteção, fato-macaco
Fornecedor: Bollé Safety
COVERSI COVACLEAN
111-0991EA 0 EUR
111-0991 BOLECOVACLEAN
Óculos de proteção, fato-macaco
Óculos /Goggles
Óculos confortáveis, com bandas elásticas ajustáveis.
  • Utilização cómoda sobre a maioria dos óculos graduados
  • Ventilação de fluxo elevado, com quatro ventiladores indirectos
  • Resistentes a metal fundido e a sólidos quentes, ao pó e a aerossóis líquidos
Certificações: EN 166