Print…
Luvas industriais, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Fornecedor: Ansell
47-400/8 47-400/9 47-409/8 47-409/9 47-400/7 47-402/9 47-402/10 47-402/7 47-402/8 47-409/10 47-409/7 47-400/10
112-0292EA 51.8 EUR
112-0292 112-0294 112-3706 112-0295 112-0291 ANSE47-402/9 ANSE47-402/10 ANSE47-402/7 ANSE47-402/8 112-3708 112-3705 112-4760
Luvas industriais, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Luvas
O forro tricotado entretecido a 100% apresenta um revestimento de nitrilo em toda a luva (47 - 402/47 - 409) ou apenas na palma da mão (47 - 400). A luva é isenta de silicone e lavável na máquina.
  • Resistência ao corte, perfurações e abrasão e excelente flexibilidade e destreza
  • Repele gorduras e óleos
  • Forro 100% algodão entretecido confortável e não irritante
  • Design ergonómico e tamanho adequado que melhora a destreza e reduz o cansaço das mãos
  • Acabamento texturizado para uma excelente aderência mesmo nas superfícies mais lisas, molhadas e secas
Os modelos apresentam um punho tricotado, o modelo Nitragold™ tem um punho revestido de nitrilo.
Certificações: EN 388:2016 (3111A); Cat. II