Print…
Luvas de uso geral, AlphaTec® 87-315
Fornecedor: Ansell
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 2.1 EUR
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
Luvas de uso geral, AlphaTec® 87-315
Luvas
Luvas reutilizáveis com design específico para cada uma das mãos, 100% látex, possuem um forro de algodão puro flocado e acabamento tipo escama de peixe.
  • Cloradas no interior para minimizar o risco de alergia
  • Cloradas no exterior para aumentar a resistência mecânica e química
Ideais para aplicações em processamento de alimentos ou para trabalho geral de limpeza e de manutenção.
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Cat. III, AQL 0,65
Contacto com alimentos aprovado