Print…
Luvas tricotadas, espuma HyFlex® 11-600, 11-601, 11-605
Fornecedor: Ansell
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 57.1 EUR
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Luvas tricotadas, espuma HyFlex® 11-600, 11-601, 11-605
Luvas
O forro elástico de nylon tricotado em conjunto com o revestimento de poliuretano, oferece flexibilidade e elasticidade.
  • Excelente sensibilidade táctil e destreza: ultrafinas com elevada resistência a rasgões
  • O revestimento em poliuretano permite uma boa aderência em ambientes secos
  • Isentas de manchas e não libertam fibras
Estas luvas industriais são ideais para o manuseamento preciso e/ou limpo e para aplicações delicadas, tais como o acoplamento de peças pequenas ou para uso em salas limpas.
Certificações: 11-600/11-601: EN 388:2016 (3121A), Cat. II
11-605: Cat. II.