Print…
Hand protectors, Hot Hand®
Fornecedor: FUNAKOSHI
KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 71 EUR
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Hand protectors, Hot Hand®
Protectores para mãos
Estas luvas de aderência, fabricadas em elastómero de silicone flexível, podem ser utilizadas para manusear objetos quentes ou frios e para os transportar durante pequenas distâncias. A forma apenas protege o interior da mão, garantindo uma boa sensibilidade. O polegar deve ser inserido numa das 2 aberturas, com os outros dedos a permanecerem na abertura restante, para proporcionar um bom efeito aderente.
  • Gama de temperaturas de -60 a +230 °C
  • Limpe com água com detergente e guarde à temperatura ambiente, longe de humidade e luz
  • Auxiliam a aderência e